Fontos dokumentumok
8.22122
Sigma-Aldrich
Phenanthrene
for synthesis
Szinonimák:
Phenanthrene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
201-581-5
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥97.0% (GC)
gőznyomás
0.00012 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
>450 °C
hatékonyság
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
336 °C/1013 hPa
mp
97-100 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 171 °C
oldhatóság
1.15 mg/L
térfogatsúly
690 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
c21c3c(ccc2cccc1)cccc3
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)