Merck
270083
Sigma-Aldrich
9-(Methylaminomethyl)anthracene
99%
Szinonimák:
(Anthracen-9-ylmethyl)-N-methylamine, 1-Anthracen-9-yl-N-methylmethanamine, 9-(N-Methylaminomethyl)anthracene, N-Methyl-9-anthracenemethanamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H15N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Teszt
99%
Forma
solid
mp
57-59 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CNCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H15N/c1-17-11-16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10,17H,11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRVHTDZJMNUGQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
9-(Methylaminomethyl)anthracene is an isocyanate derivatizing reagent.
Alkalmazás
9-(Methylaminomethyl)anthracene (MAMA) was used as a model drug in the study of the effect of enzymatic degradation on the release behaviors of MAMA by UV-Vis spectroscopy. It was also used as a reagent in a sensitive method for determination of isocyanates in air by HPLC via UV or fluorescence detection.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
X Y Xiong et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 108(2-3), 263-270 (2005-10-04)
Poly(lactic acid) (PLA) was successfully grafted to both ends of Pluronic F127 block copolymer (PEO-PPO-PEO) to obtain amphiphilic PLA-F127-PLA block copolymers. The effect of enzymatic degradation on the release behaviors of hydrophobic model drug 9-(methylaminomethyl)anthracene (MAMA) from PLA-F127-PLA nano-particles with
Journal of Liquid Chromatography, 3, 971-971 (1980)
R P Streicher et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 57(10), 905-913 (1996-10-01)
Analytical reference standards generally are not available for non-monomeric isocyanate species, making accurate identification and quantitation by high-performance liquid chromatography (HPLC) difficult. A successful derivatizing reagent must react rapidly with all isocyanate groups, the derivatized isocyanate must be detectable selectively