Fontos dokumentumok
8.00408
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride
for synthesis
Szinonimák:
Maleic anhydride, 2,5-Furanedione
Méret kiválasztása
100 G
9 110,00 Ft
500 G
9 640,00 Ft
1 KG
12 400,00 Ft
5 KG
40 500,00 Ft
25 KG
102 000,00 Ft
50 KG
198 000,00 Ft
9 110,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
9 110,00 Ft
500 G
9 640,00 Ft
1 KG
12 400,00 Ft
5 KG
40 500,00 Ft
25 KG
102 000,00 Ft
50 KG
198 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
203-571-6
NACRES:
NA.22
9 110,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
1.33 hPa ( 44 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
475 °C (DIN 51794)
hatékonyság
1090 mg/kg LD50, oral (Rat)
2620 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4-7.1 % (v/v)
pH
0.8 (20 °C, 550 g/L in H2O, Hydrolysis)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
51-53 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 103 °C
sűrűség
1.32 g/cm3 at 55 °C
térfogatsúly
700‑800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Chemical modification of polypropylene by maleic anhydride: This study explored the application of maleic anhydride (MAH) for modifying the properties of polypropylene through melt grafting. The findings reveal how variations in the concentration of MAH influence the polymer′s properties (Ebadi-Dehaghani et al., 2014).
  • Renewable production of phthalic anhydride: A study on the synthesis of phthalic anhydride from biomass-derived furan and maleic anhydride, highlighting an eco-friendly pathway for producing a widely used industrial chemical (Mahmoud et al., 2014).
  • Enhancement of biopolymer properties: Research on using maleic anhydride as a compatibilizer in natural fiber-reinforced poly(lactic acid) composites, which demonstrates the improvements in mechanical and thermal properties of the composites (Yu et al., 2014).
  • Application in electrical property enhancement: This article reports on the application of maleic anhydride grafted polypropylene which significantly enhances the material′s electrical properties, potentially applicable in various advanced electronics and engineering fields (Zhou et al., 2016).
Analízis megjegyzés
Assay (morpholine method): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): conforms
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
217.4 °F
Lobbanási pont (C)
103 °C
Dokumentumtár megtekintése
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?