Fontos dokumentumok
07671
Anthracene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Anthraxcene, Paranaphthalene
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.15 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 145 °C)
termékcsalád
TraceCERT®
Forma
powder or crystals
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tárolási körülmény
under inert gas
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
oldhatóság
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121.0 °C - closed cup
Cikkek
Ascentis® Express PAH column efficiently separates polynuclear aromatic hydrocarbons in EPA methods.