Fontos dokumentumok
8.18490
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
for synthesis
Szinonimák:
Methyl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic acid methyl ester, Terephthalaldehydic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
4-(OHC)C6H4COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
216-385-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp
56-59 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 128 °C
sűrűség
1.2 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
528 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
262.4 °F
Lobbanási pont (C)
128 °C