299367
Urea-12C
99.9 atom % 12C
Szinonimák:
Carbamide-12C
About This Item
Javasolt termékek
leírás
13C-depleted
Minőségi szint
izotóptisztaság
99.9 atom % 12C
form
solid
mp
132-135 °C (lit.)
tömegeltolódás
depleted
SMILES string
N[12C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+0
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-IGMARMGPSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760) , EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)