Fontos dokumentumok
482749
Trimesic acid
95%
Szinonimák:
BTC, H3BTC, TMA, Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid
Teszt
95%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
<5% acetic acid
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.