Merck
251631
3-Sulfopropyl acrylate potassium salt
Szinonimák:
Potassium 3-(Acryloyloxy)propane-1-sulfonate
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
H2C=CHCO2(CH2)3SO3K
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.30
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
powder
Minőségi szint
mp
302 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H10O5S.K/c1-2-6(7)11-4-3-5-12(8,9)10;/h2H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSFOXJWBPGONDR-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
The monomer was polymerized to prepare a hydrogel test bed, which was used in a study an in vitro wound infection model. It was polymerized with N-isopropyl acrylamide to prepare thermoresponsive super water absorbent hydrogels, superporous hydrogels (SPH) and SPH based composites.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thermoresponsive super water absorbent hydrogels prepared by frontal polymerization of N?isopropyl acrylamide and 3?sulfopropyl acrylate potassium salt.
Scognamillo S, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 49(5), 1228-1234 (2011)
Thermoresponsive super water absorbent hydrogels prepared by frontal polymerization of N?isopropyl acrylamide and 3?sulfopropyl acrylate potassium salt
Scognamillo S, et al.
Polymer Science, Series A, 49(5), 1228-1234 (2011)
In vitro diffusion bed, 3?day repeat challenge `capacity?test for antimicrobial wound dressings
Greenman J, et al.
International Wound Journal, 3(4), 322-329 (2006)
Fei Yu et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 31(13), 1623-1647 (2020-05-29)
The replacement therapy or transplantation using neural cells, which differentiated from stem cells, has emerged as a promising strategy for repairing damaged neural tissues and helping functional recovery in the treatment of neural system diseases. The challenge, however, is how
Preparation and NMR characterization of superporous hydrogels (SPH) and SPH composites.
Dorkoosh FA, et al.
Polymer, 41(23), 8213-8220 (2000)