8.18631
Zinc bromide
anhydrous for synthesis
Szinonimák:
Zinc bromide, Zinc dibromide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
crystals
pH
4 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
697 °C/1013 mbar
mp
394 °C
oldhatóság
4470 g/L
sűrűség
4.2 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- A catalyst to synthesize β-hydroxy ketones by stereoselective semipinacol rearrangement of α-hydroxy epoxides.
- A safe brominating source for the oxidative bromination of alkenes and alkynes in combination with lead tetraacetate.
It can also be used to prepare silica-supported zinc bromide (ZnBr2/SiO2) composite, which is used as a catalyst to synthesize:
- Ynone derivatives via cross-coupling reaction of acid chlorides with terminal alkynes.
- 4,5-disubstituted-1,2,3-(NH)-triazole derivatives by one-pot cross-coupling and 1,3-dipolar cycloaddition reaction of acid chlorides, terminal alkynes, and sodium azide.
Analízis megjegyzés
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3