Fontos dokumentumok
451398
Zinc bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Zinc dibromide
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
bp
~670 °C/1 atm (lit.)
mp
394 °C (lit.)
oldhatóság
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
SMILES string
Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.