Fontos dokumentumok
204102
Potassium iodide
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Knollide, Potassium monoiodide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 745 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
crystals and lumps
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
681 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Optimal concentration of potassium iodide to reduce the black staining of silver diamine fluoride: This research identifies the optimal concentration of potassium iodide to minimize staining from silver diamine fluoride in dental applications, relevant for material science focused on dental materials (Detsomboonrat et al., 2022).
- Optimized assay for hydrogen peroxide determination in plant tissue using potassium iodide: This article discusses an optimized method for determining hydrogen peroxide levels in plant tissues using potassium iodide, useful for academic chemists studying plant physiology or oxidative stress (Junglee et al., 2014).
- Potassium iodide as a low-cost cathode material for efficient potassium-ion storage: This research investigates the use of potassium iodide as a cost-effective cathode material for potassium-ion batteries, highlighting its potential in energy storage applications (Alanazi et al., 2020).
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)