Fontos dokumentumok
8.14632
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid hydrochloride
for synthesis
Szinonimák:
L-Glutamic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO4 · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.13 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
205-315-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
mp
191-193 °C (decomposes)
sűrűség
1.525 g/cm3
térfogatsúly
630 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.NC(CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPAJSBKBKSSMLJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3