Fontos dokumentumok
223883
Zinc iodide
≥98%
Szinonimák:
Diiodozinc, Zinc diiodide
Teszt
≥98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
mp
445 °C (lit.)
sűrűség
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- As an activator to synthesize poly(vinyl methyl ether) via living cationic polymerization. ZnI2 is known to produce living vinyl ether polymerizations.
- To prepare precursor solutions for lead halide perovskite solar cells. The addition of ZnI2 leads to higher stability against environmental moisture when introduced into perovskite cells.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.