Fontos dokumentumok
32951
TDCPP
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate, 1,3-Dichloro-2-propanol phosphate, Phosphoric acid tris(1,3-dichloro-2-propyl ester)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
1.514 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
ClCC(CCl)OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
InChI
1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASLWPAWFJZFCKF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Eggs by liquid chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Fish samples by gas chromatography-nitrogen-phosphorus detector (GC-NPD), LC-MS/MS and on-line turbulent flow chromatography (TFC) in conjunction with LC-MS/MS.
- Environmental samples by GC-MS/MS.
- Fruits and vegetables by GC-MS/MS and GC coupled with electron capture detection.
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
482.0 - 485.6 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
250 - 252 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?