Fontos dokumentumok
289922
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
97%
Szinonimák:
‘Trioctyl’ phosphate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
2.1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?