Merck
8.17059
SAFC
Triethyl citrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Triethyl citrate, Citric acid triethyl ester
Méret kiválasztása
1 L
84 000,00 Ft
25 L
1 006 000,00 Ft
84 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Minta igénylése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
84 000,00 Ft
25 L
1 006 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
201-070-7
84 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Minta igénylése
Ügynökség
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
0.0025 hPa ( 25 °C)
leírás
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE,NF
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
viscous liquid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 150 °C
sűrűség
1.135 g/cm3 at 25 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Triethylcitrate is typically used as pH adjuster, antioxidant, buffer agent or plasticizer in pharmaceutical coatings.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
311.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
155 °C - closed cup
What is the Emprove® Program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Learn more about the benefits an Emprove® Program subscription can provide
Why are these documents unavailable?
Az Emprove® mappák olyan információkat tartalmaznak, amelyek támogatják a gyógyszergyártók regisztrációs folyamatát és kockázatértékelési tevékenységét, továbbá bizalmas információkat is tartalmaznak. Kérjük, elérhetőségeink, ha hozzáférést szeretne kapni.