Merck
1683606
USP
Triethyl citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Ethyl citrate
About This Item
Lineáris képlet:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.28
Beilstein:
1801199
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
9.7 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 107 °C)
API-család
triethyl citrate
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
235 °C/150 mmHg (lit.)
sűrűség
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Alkalmazás
  • Toward Bicalutamide Analogues with High Structural Diversity Using Catalytic Asymmetric Oxohydroxylation: This study uses aromatic hydrocarbons in toluene as solvents in the catalytic synthesis of bicalutamide analogues, illustrating the solvent′s role in enhancing reaction conditions and outcomes in pharmaceutical research (Chen et al., 2024).
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
311.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
155 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)