Fontos dokumentumok
27500
Triethyl citrate
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
Ethyl citrate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 107 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
235 °C/150 mmHg (lit.)
sűrűség
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
311.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
155 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?