Fontos dokumentumok
83912
Castor oil
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Ricini oleum virginale
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Ricinus communis
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Forma
viscous liquid
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
313 °C (lit.)
sűrűség
0.952-0.965 g/mL at 25
lipidtípus
oils
SMILES string
O(C(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)C(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC
InChI
1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?