Fontos dokumentumok
8.00251
Sigma-Aldrich
Triethyl citrate
for synthesis
Szinonimák:
Triethyl citrate, Citric acid triethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
201-070-7
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98% (GC)
gőznyomás
0.0025 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 150 °C
oldhatóság
65 g/L
sűrűség
1.135 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.138 - 1.141
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
311.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
155 °C - closed cup