Merck
8.17066
SAFC
Isopropyl myristate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Isopropyl myristate, Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H34O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
203-751-4
Ügynökség
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
>300 °C
bp
140 °C/3 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point >150 °C
sűrűség
0.85 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Isopropyl myristate is used as solvent, penetration enhancer and emulsifying component in topical formulations, mainly semi-solid dosage forms.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
>302.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 150 °C
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Tudjon meg többet a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló, a harmonizált gyógyszerkönyvnek teljes mértékben megfelelő táptalajportfóliónkról.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.