Merck
8.14733
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride
anhydrous for synthesis
Szinonimák:
Magnesium chloride, Magnesium dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl2Mg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
95.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
232-094-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
≥7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1412 °C/1013 hPa
mp
712 °C
oldhatóság
542 g/L
sűrűség
2.32 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Magnesium chloride (MgCl2) can be used as:
  • An additive in the synthesis of aragonite precipitated calcium carbonate (PCC) to control the polymorphism and morphological structure of PCC.
  • An ammonia-selective absorbent to enhance the synthesis of ammonia by Haber−Bosch process.
  • A precursor salt to synthesize magnesium β-ketoesterate complexes by reacting with proligand and anhydrous triethylamine in dry DMF.
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Effects of magnesium chloride and organic additives on the synthesis of aragonite precipitated calcium carbonate
Park WK, et al.
Journal of Crystal Growth, 310(10), 2593-2601 (2008)
Ammonia synthesis enhanced by magnesium chloride absorption
Himstedt HH, et al.
AIChE Journal, 61(4), 1364-1371 (2015)
Synthesis and structure of anhydrous complexes of magnesium (II) with β-ketoesters of higher alcohols
Koval LI, et al.
Polyhedron, 28(13), 2698-2702 (2009)