Fontos dokumentumok
230464
Thionyl chloride
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
97 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
sűrűség
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): 59.0-60.2%
SMILES string
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To facilitate the synthesis of indenones from 3-hydroxyindanones via dehydroxylation.
- Surface modification of amorphous carbon nanotubes (α-CNTs) in stearic acid-dichloromethane solution.
- To functionalize silica gel for thioacetalization of aldehydes.
- Conversion of tert-butyl esters to acid chlorides.
- Conversion of aliphatic and aromatic sulfoxides to sulfides in the presence of triphenylphosphine.
- As an activator to generate ketenes in-situ for preparing 2-azetidinones.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.