Fontos dokumentumok
449164
Magnesium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Magnogene
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
törésmutató
n20/D 1.675 (lit.)
részecskeméret
−10 mesh
mp
714 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
sűrűség
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Jogi információk
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride