Fontos dokumentumok
8.08154
Sigma-Aldrich
Thionyl chloride
for synthesis
Szinonimák:
Thionyl chloride, Sulfurous acid dichloride, Sulfurous oxychloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl2OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352307
EC index szám:
231-748-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
121 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
324 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
76 °C/1013 hPa
mp
-104.5 °C
sűrűség
1.64 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Thionyl chloride is an inorganic acid chloride. It is mainly used as a chlorinating agent in organic synthesis for the production of organochlorine compounds.
Alkalmazás
Thionyl chloride can be used as a catalyst to synthesize:
  • 4-(sulfinylamino)-1,2,4-triazole by reacting with 4-amino-1,2,4-triazole.
  • Isothiazolopyrimidines from aminouracils via cyclization reaction.
  • 1,2,6-triazine S-oxides by reacting with diimines via condensation reactions in the presence of pyridine.
  • 2-oxo-1,3,2-dioxathianes by condensation reaction with alkane-1,3-diols.
  • Cyclic sulfites by reacting with nitroglycols.
  • Microporous organic polymers by aldol self-condensation reaction of di and multiacetyl building blocks.
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic uses of thionyl chloride
El-Sakka IA and Hassan NA
Journal of Sulfur Chemistry, 26(1), 33-97 (2005)
Thionyl chloride-catalyzed preparation of microporous organic polymers through aldol condensation
Zhao Yan-Chao, et al.
Macromolecules, 44(16), 6382-6388 (2011)