Fontos dokumentumok
1.01872
SAFC
Magnesium chloride hexahydrate
crystalline, Ph. Eur., JPC, USP, FCC, E 511
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Magnesium dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
MgCl2 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
E szám:
E511
EC index szám:
232-094-6
Ügynökség
JPC
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
Forma
crystalline
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Magnesium chloride is a mineral salt which is used for a broad range of applications in pharmaceutical and food industry. In pharmaceutical formulations it is e.g. used as tonicity agent, and can serve as a strengthening agent and flavor enhancer for food and beverage.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1