Fontos dokumentumok
M2670
Magnesium chloride hexahydrate
BioXtra, ≥99.0%
Szinonimák:
MgCl2 hexahydrate, MgCl2.6H2O
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- in the extraction buffer preparation for determining the enzymatic activity of ADP-glucose pyrophosphorylase (AGPase) and α-amylase
- in neurobasal culture medium for viability test and in phosphate buffer saline (PBS) for electrophysiological test
- in the preparation of brine solution
- in the preparation of the adenosine triphosphate (ATP) –MgCl2 (magnesium chloride)solution
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?