208337
Magnesium chloride
powder, <200 μm
Szinonimák:
Magnogene
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
koncentráció
24.9-26.2% Mg (EDTA titration)
szennyeződések
<5%
részecskeméret
<200 μm
mp
714 °C (lit.)
sűrűség
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride