M9272
Magnesium chloride hexahydrate
ACS reagent, 99.0-102.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
99.0-102.0%
form
powder or crystals
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1