Fontos dokumentumok
441805
Tris(nonylphenyl) phosphite
Szinonimák:
Tri(monononylphenyl) phosphite
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.528 (lit.)
bp
>360 °C (lit.)
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCc1ccccc1OP(Oc2ccccc2CCCCCCCCC)Oc3ccccc3CCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69O3P/c1-4-7-10-13-16-19-22-31-40-34-25-28-37-43(40)46-49(47-44-38-29-26-35-41(44)32-23-20-17-14-11-8-5-2)48-45-39-30-27-36-42(45)33-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,34-39H,4-24,31-33H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGKLOLBTFWFKOD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
404.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
207 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?