Merck
301590
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium tribromide
98%
Szinonimák:
TBABr3, Tetrabutylammonium bromide perbromide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2)4NBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
482.18
Beilstein:
3746114
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
71-76 °C (lit.)
SMILES string
Br[Br-]Br.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.Br3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXSLZJZUSYNITM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tetrabutylammonium tribromide can be used:
  • As a catalyst in the preparation of O-isopropylidene derivatives of free sugars.
  • As a reagent in methanol for the cleavage of tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers chemoselectively.
  • As a catalyst in the synthesis of bis-indolymethanes by electrophilic substitution of indoles with different aldehydes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mild and Efficient Synthesis of bis-Indolylmethanes Catalyzed by Tetrabutylammonium Tribromide
Lin X, et al.
Synthetic Communications, 36(21), 3153-3160 (2006)
Tetrabutylammonium tribromide (TBATB)- MeOH: An efficient chemoselective reagent for the cleavage of tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers
Gopinath R and Patel BK
Organic Letters, 2(26), 4177-4180 (2000)
Tetrabutylammonium tribromide (TBATB): a mild and efficient catalyst for O-isopropylidenation of carbohydrates
Khan AT, et al.
Carbohydrate Research, 346(5), 673-677 (2011)
Shigeo Hayashi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 846-867 (2014-02-13)
Because of the pivotal role of cyclooxygenase (COX) in the inflammatory processes, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that suppress COX activities have been used clinically for the treatment of inflammatory diseases/syndromes; however, traditional NSAIDs exhibit serious side-effects such as gastrointestinal damage