Fontos dokumentumok
243086
Pyridine hydrochloride
98%
Szinonimák:
Pyridinium chloride
Teszt
98%
bp
222-224 °C (lit.)
mp
145-147 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
Cl[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?