Merck
655112
Sigma-Aldrich
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate 2-O-trifluoromethanesulfonate
98%
Szinonimák:
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-O-trifluoromethanesulfonyl-β-D-mannopyranose, Mannose triflate, TATM
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H19F3O12S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
480.36
Beilstein:
4341413
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]22/D -16°, c = 1 in chloroform
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19F3O12S/c1-6(19)25-5-10-11(26-7(2)20)12(27-8(3)21)13(14(29-10)28-9(4)22)30-31(23,24)15(16,17)18/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
Related Categories
Alkalmazás
β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetate 2-O-trifluoromethanesulfonate can be used as a reactant to synthesize radioiodine-labeled quantum dots, which are used as radiolabeled fluorescence nano-probes for the cell imaging studies.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yasmin Y Al-Gindan et al.
The British journal of nutrition, 114(11), 1852-1867 (2015-10-06)
The reference organ-level body composition measurement method is MRI. Practical estimations of total adipose tissue mass (TATM), total adipose tissue fat mass (TATFM) and total body fat are valuable for epidemiology, but validated prediction equations based on MRI are not