Fontos dokumentumok
1272918
USP
Fludeoxyglucose Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fludeoxyglucose
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
68-71 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
InChI
1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)