Fontos dokumentumok
705276
Tetraethyleneglycol monomethyl ether
technical grade, average MN 200, methoxy, hydroxyl
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tetraethyleneglycol monomethyl ether, technical grade
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
molekulatömeg
average Mn 200
törésmutató
n20/D 1.444
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
methoxy
SMILES string
COCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C9H20O5/c1-11-4-5-13-8-9-14-7-6-12-3-2-10/h10H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.