Merck
341703
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
97%
Szinonimák:
Tetraethylene glycol ditosylate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
502.60
Beilstein:
1610992
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.53 (lit.)
sűrűség
1.242 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C22H30O9S2/c1-19-3-7-21(8-4-19)32(23,24)30-17-15-28-13-11-27-12-14-29-16-18-31-33(25,26)22-9-5-20(2)6-10-22/h3-10H,11-18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLAONPBUWDUSSO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tetraethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the preparation of donor-spacer-acceptor podand system, dual channel fluorosensor for Li+, Mg2+ and Ca2+.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Daniel Collado et al.
Organic letters, 4(5), 855-858 (2002-03-01)
[structure: see text] A new type of donor-spacer-acceptor podand system has been synthesized and proved as an efficient dual channel fluorosensor for Li+, Mg2+, and Ca2+. The known ability for the N-oxide function to bind Lewis acids is the key