Fontos dokumentumok
8.08358
Sigma-Aldrich
Tributylamine
for synthesis
Szinonimák:
Tributylamine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2)3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-058-7
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.0% (GC)
bp:
216-217 °C/1013 hPa
gőznyomás:
0.18 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
0.18 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
190 °C
hatékonyság
420-780 mg/kg LD50, oral (Rat)
195 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4-6.0 % (v/v)
pH
10.6 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
216-217 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 63-66 °C
sűrűség
0.78 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Temperature Effects on the Thermodynamic Parameters of Tributylamine Adsorption on Carbon Steel as a Corrosion Inhibitor: This study explores tributylamine′s effectiveness as a corrosion inhibitor for carbon steel in carbon dioxide-saturated environments, optimizing inhibitor concentration for maximum efficiency (Hashemi et al., 2023).
  • Method development for the acquisition of adsorption isotherm of ion pair reagents Tributylamine and Triethylamine in ion pair chromatography: Investigates the optimization of ion pair chromatography for analyzing oligonucleotides using tributylamine and triethylamine, emphasizing methodological improvements in chromatographic analysis (Haseeb et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.776 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup