Fontos dokumentumok
8.06187
Sigma-Aldrich
4-Methylpiperidine
for synthesis
Szinonimák:
4-Methylpiperidine, 4-Pipecoline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
210-954-1
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
16 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
pH
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
105-108 °C/1013 hPa
mp
4-5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 13 °C
sűrűség
0.84 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N1CCC(CC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Alkynyl-naphthalimide Fluorophores: This study presents gold coordination chemistry with alkynyl-naphthalimide fluorophores and their applications in cellular imaging. The research demonstrates the use of 4-Methylpiperidine in the synthesis of these fluorophores, highlighting its role in specialty chemical manufacturing (Langdon-Jones et al., 2015).
  • Palladium-catalyzed synthesis of indole derivatives: 4-Methylpiperidine is used in a palladium-catalyzed one-pot three- or four-component coupling process, proving to be an effective catalyst and pharmaceutical intermediate in the synthesis of indole derivatives, which are significant in organic synthesis and pharmaceutical research (Hao et al., 2014).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.838 - 0.843
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup