Fontos dokumentumok
472034
Tripentylamine
98%, mixture of isomers
Szinonimák:
Triamylamine, mixed isomers
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
81-83 °C/0.2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCN(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C15H33N/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OOHAUGDGCWURIT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?