Fontos dokumentumok
M72609
N-Methylpiperidine
99%
Szinonimák:
1-Methylpiperidine
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.4378 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
sűrűség
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines
- One-pot synthesis of Z-cinnamic acids
Reactant for synthesis of:
- Unsymmetrical ureas
- Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts
- C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling
- Multi-targeted inhibitors of insulin-like growth factor-1 receptor and members of ErbB-family receptor kinases
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
37.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.