Fontos dokumentumok
8.08649
Sigma-Aldrich
Trioctylamine
for synthesis
Szinonimák:
Trioctylamine, N,N-Dioctyl-1-octanamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H51N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
214-242-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥92.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
315 °C
mp
-39 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 168 °C
oldhatóság
<0.0001 g/L
sűrűség
0.81 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.813
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
334.4 °F
Lobbanási pont (C)
168 °C