Merck
90780
Sigma-Aldrich
Tributylamine
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Tri-n-butylamine
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3]3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.35
Beilstein:
1698872
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (GC)
bp:
216 °C (lit.)
gőznyomás:
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
gőzsűrűség
6.38 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
410 °F
robbanási határérték
6 %
szennyeződések
≤0.2% water
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
216 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
sűrűség
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tributylamine is a tertiary amine. It has been reported to prevent the corrosion of mild steel in HCl solution.
Alkalmazás
Tributylamine (n-Bu3N) has been used to compose the mobile phase for the liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis.
It may be used in the preparation of PdCl,N and PdOAc,N (palladium nanoparticles). It may be used as an additive during the synthesis of 3-bromothieno[3,2-c]pyridine-4-(5H)-one.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Palladium nanoparticles obtained from palladium salts and tributylamine in molten tetrabutylammonium bromide: their use for hydrogenolysis-free hydrogenation of olefins.
Le Bras J, et al.
New. J. Chem., 28(12), 1550-1553 (2004)
Thermal Synthesis of 3-Bromothieno [3, 2-c] pyridin-4-(5H)-one: A Telescoped Procedure with Tributylamine.
Boros EE and Kaldor I.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 52(1), 302-305 (2015)
Tributylamine as corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid.
Bastidas JM, et al.
J. Mater. Sci., 35(11), 2637-2642 (2000)
Alexander S Misharin et al.
Analytical chemistry, 77(2), 459-470 (2005-01-15)
The analytical performance of an atmospheric pressure sampling, multiple-channel, high-throughput mass spectrometer was investigated using samples of a variety of types. The instrument, based on an array of cylindrical ion traps, was built with four independent channels and here is
A Touati et al.
Journal of protein chemistry, 11(6), 613-621 (1992-12-01)
The study of the solubility of unstructured proteins (alpha s1-, beta-, and kappa-casein) and well-structured globulin (beta-lactoglobulin) in low water binary solvent systems demonstrated the crucial importance of solvent polarity and neutralization of protein polar functions on the final outcome