Merck
D38308
Sigma-Aldrich
2,4′-Dibromoacetophenone
>98%
Szinonimák:
4′-Bromophenacyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4COCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.94
Beilstein:
607604
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
>98%
form
crystals
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES string
BrCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
Undergoes condensation reactions with aldehydes in the presence of SnCl2 or SmI3 to afford α,β-unsaturated ketones. Also useful in the esterification of carboxylic acids.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthetic Communications, 23, 271-271 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 4547-4547 (1993)
Tetrahedron, 49, 9735-9735 (1993)
Daniela P Marchi-Salvador et al.
Biochimica et biophysica acta, 1794(11), 1583-1590 (2009-07-21)
For the first time, the structure of a catalytic inactive phospholipase A(2) homolog (Lys49-PLA(2)s) complexed with p-bromophenacyl bromide (BPB) has been solved by X-ray crystallography. Lys49-PLA(2)s are among the main components of Viperidae snake venoms, causing myonecrosis and other actions
Rodrigo G Stábeli et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 142(3-4), 371-381 (2006-01-31)
MjTX-II, a myotoxic phospholipase A(2) (PLA(2)) homologue from Bothrops moojeni venom, was functionally and structurally characterized. The MjTX-II characterization included: (i) functional characterization (antitumoral, antimicrobial and antiparasitic effects); (ii) effects of structural modifications by 4-bromophenacyl bromide (BPB), cyanogen bromide (CNBr)