Fontos dokumentumok
221015
Oxalyl chloride
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Ethanedioyl dichloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
150 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
<10 ppb Heavy metals
szín
APHA: 0-150
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp
−10-−8 °C (lit.)
sűrűség
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Preparation of Mosher′s acid chloride by reacting with Mosher′s acid in the presence of DMF.
- Activation of dimethyl sulfoxide for use in the oxidation of long-chain alcohols to carbonyls.
- Activation of α-keto carboxylic acids and N-heterocyclic carboxylic acids for alkynylation to form ynediones and N-heterocyclic ynones, respectively.
- Synthesis of N-heterocyclic ynones and ynediones, used to activate carboxylic acids
- Chlorination and halogenation
- Three-component [3+2] cycloadditions
- Reactions with organostannanes
- Synthesis of cyclopentenones
- Carbonylations, used as a carbonyl synthon
Kiszerelés
Jogi információk
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?