Merck
P13800
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol
98%
Szinonimák:
(±)-1-Phenylethanol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, Methyl phenyl carbinol, Styrallyl alcohol, Styrene alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.16
Beilstein:
1905149
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.527 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
sűrűség
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • 1-Phenylethanol can be used in the acid catalyzed Ritter reaction to synthesize various N-benzylacetamides.
  • It is one of the key precursors for the synthesis of [60] fullerene-fused isochroman derivatives via palladium-catalyzed hydroxyl-directed cyclization.
  • It is used in Friedlander synthesis of quinolines where 1-phenylethanol reacts with 2-aminobenzylic alcohol derivatives to yield corresponding quinones.
  • It can also be used in the regioselective, iridium-catalyzed multicomponent synthesis of pyrimidines.
Alkalmazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis of [60] fullerene-fused tetrahydrobenzooxepine and isochroman derivatives via hydroxyl-directed C?H activation/C?O cyclization.
Zhai W Q, et al.
Organic Letters, 16(6), 1638-1641 (2014)
Transition-metal-free indirect friedlander synthesis of quinolines from alcohols.
Martinez R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(24), 9778-9780 (2008)
The Ritter reaction under truly catalytic Br?nsted acid conditions.
Sanz R, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2007(28), 4642-4645 (2007)
FeCl3-catalyzed Ritter reaction. Synthesis of amides.
Anxionnat B, et al.
Tetrahedron Letters, 50(26), 3470-3473 (2009)
A sustainable multicomponent pyrimidine synthesis.
Deibl N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(40), 12804-12807 (2015)