Fontos dokumentumok
T35505
m-Tolualdehyde
97%
Szinonimák:
3-Methylbenzaldehyde
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde