Fontos dokumentumok
127809
4-Methylbenzyl alcohol
98%
Szinonimák:
(4-Methylphenyl)methanol, (4-Tolyl)methanol, 4-Methylbenzenemethanol, p-Methylbenzyl alcohol, p-Tolualcohol, p-Tolylcarbinol, p-Tolylmethanol
Teszt
98%
bp
217 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
Cc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?