Fontos dokumentumok
8.06766
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Szinonimák:
4-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
4-(NO2)C6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
209-084-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
solid
hatékonyság
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
101-104 °C
térfogatsúly
400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2