Merck
8.06072
Supelco
NMP
EMPLURA®
Szinonimák:
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
Méret kiválasztása
1 L
23 300,00 Ft
2.5 L
48 600,00 Ft
10 L
162 000,00 Ft
25 L
289 000,00 Ft
180 L
1 770 000,00 Ft
23 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
23 300,00 Ft
2.5 L
48 600,00 Ft
10 L
162 000,00 Ft
25 L
289 000,00 Ft
180 L
1 770 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
212-828-1
NACRES:
NA.05
Teszt:
≥99.5% (GC)
bp:
202 °C/1013 hPa
gőznyomás:
0.32 hPa ( 20 °C)
23 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
1-Methyl-2-pyrrolidone, EMPLURA®
gőznyomás
0.32 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
245 °C
hatékonyság
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.3-9.5 % (v/v)
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.003 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.468-1.473
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 91 °C
oldhatóság
1000 g/L
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Alkalmazás
  • Green synthesis of polyimide by using an ethanol solvothermal method for aqueous zinc batteries.: This research introduces a green synthetic approach for polyimide utilizing 1-Methyl-2-pyrrolidone as a solvent, highlighting its efficacy in enhancing the performance of aqueous zinc batteries. The study underscores the critical role of 1-Methyl-2-pyrrolidone in promoting environmentally friendly synthesis methods within the realm of analytical chemistry and battery technology (Zhao Y et al., 2024).
  • Facile Preparation of Four-Layer MoS(2) Nanosheets and Their Application to Organic Light-Emitting Diode.: This paper discusses the utilization of 1-Methyl-2-pyrrolidone in the exfoliation process to prepare MoS(2) nanosheets, which are then applied to improve the efficiency of organic light-emitting diodes. The findings reveal the solvent′s pivotal role in enabling the production of high-quality nanosheets for advanced electronic applications (Jiang X et al., 2022).
  • Phenylphosphonate surface functionalisation of MgMn(2)O(4) with 3D open-channel nanostructures for composite slurry-coated cathodes of rechargeable magnesium batteries operated at room temperature.: This article presents research on the application of 1-Methyl-2-pyrrolidone in surface modification techniques for magnesium battery electrodes, enhancing their performance and stability. The study demonstrates the solvent′s effectiveness in materials science and its significant impact on battery technology (Kajihara K et al., 2021).
  • Novel Semi-Interpenetrated Polymer Networks of Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate)/Poly (Vinyl Alcohol) with Incorporated Conductive Polypyrrole Nanoparticles.: This research leverages 1-Methyl-2-pyrrolidone in the development of novel polymer networks, integrating conductive nanoparticles to create advanced materials for various technological applications. The study highlights the solvent′s role in polymer chemistry and nanotechnology (Aparicio-Collado JL et al., 2020).
  • From 3D to 2D Transition Metal Nitroprussides by Selective Rupture of Axial Bonds.: This publication explores the role of 1-Methyl-2-pyrrolidone in the structural transformation of transition metal nitroprussides, demonstrating its utility in the synthesis and manipulation of inorganic compounds for enhanced material properties and applications in various industries (Ávila Y et al., 2019).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.031 - 1.033
Refractive index (n 20/D): 1.4680 - 1.4730
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.003 meq/g
Water: ≤ 0.10 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)