Fontos dokumentumok
5.89597
Sigma-Aldrich
NMP
99.5%, anhydrous
Szinonimák:
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.13
Beilstein:
106420
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.22
product name
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, anhydrous
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Teszt
99.5%
öngyulladási hőmérséklet
518 °F
robbanási határérték
9.5 %
törésmutató
n20/D 1.47 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
sűrűség
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)